Learn More
Thermo Scientific™ UAS-bla HEK 293T Master Cell Line
The UAS-bla HEK 293T Master Cell Line consists of HEK 293T cells stably transfected with a UAS-bla fusion construct.
Marque: Thermo Scientific™ K1711
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The UAS-bla HEK 293T Master Cell Line consists of HEK 293T cells stably transfected with a UAS-bla fusion construct. This cell line can be used to build cell-based assays by transfecting with GAL4 fusion constructs. Activation of the GAL4 fusion results in binding to the UAS-bla and subsequent expression of beta lactamase. Expression of beta lactamase is monitored using a FRET-based assay.
Spécification
Teilende Zellen | |
Fluoreszierend, Fluoreszent | |
UAS-bla HEK 293T Master-Zelllinie, 2 x 106 Zellen, ∽2,000,000 Zellen/Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, 293T-(HEK)-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, BLA-Reporter (Beta-Lactamase-Reporter), Adhärentwachstumseigenschaften, Lagerung in flüssigem Stickstoff | |
Zelluläre Bildgebung, Pharma und Biopharma, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, zellbasierte Reporterassays, zellbasierte und Lactamase-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Leadidentifizierung und -validierung, Kernrezeptorbiologie, zellbasierte Kernrezeptor-Reporterassays | |
2 x 106 Cells | |
2 x 106 Zellen | |
293T (HEK) | |
UAS-bla HEK 293T Master-Zelllinie |
Flüssigstickstoff | |
293T (HEK) | |
Adhärente Zellkultur | |
Mit einem UAS-bla-Fusionsskonstrukt stabil transfizierte HEK 293T-Zellen | |
GeneBLAzer™ | |
HEK 293T-Stammzelllinie | |
BLA (Beta-Lactamase) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.