Learn More
Uvex™ U-Fit Lite Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Menge:
Box of 100
Beschreibung
- Leichte, langlebige NBR-Einweghandschuhe
- Texturierte Fingerspitzen für besseren Halt
- Zuverlässiger Spritzschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässrigen Salzlösungen
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Touchscreen-kompatibel
- Foodsafe
Spezifikation
Spezifikation
Accelerator Free | Ja |
Farbe | Blau |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril-Kautschuk |
Palm Thickness (Metric) | 0,08 mm |
Größe | 9 |
EN ISO 374-1 | Typ C |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | K |
EN ISO 374-5 | Bakterien, Pilze MIT Virusschutz |
Menge | Box of 100 |