Learn More
Uvex™ U-Fit NBR-Einweg-Schutzhandschuhe
Click to view available options
Größe:
8
10
Beschreibung
- Dünne, zuverlässige NBR-Handschuhe verbessern die Griffigkeit durch die aufgeraute Handfläche
- Spritzschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässrigen Salzlösungen
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Sehr flexibel mit guter Tastempfindlichkeit
- Sehr gute mechanische Festigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
Latex Free | Ja |
Material | NBR |
Palm Thickness (Metric) | 0,1 mm |
Größe | 8 |
EN ISO 374-1 | Typ B |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | KPT |
EN ISO 374-5 | Bakterien, Pilze MIT Virusschutz |