Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98 %
Artikelnummer. 15408719
Click to view available options
Menge:
20 mg
100 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5466-89-7
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Synonym 3',4'-Dihydroxy-2'-methylpropiophenon;
Spezifikation
Menge 20 mg
Beschreibung Weiß
Formelmasse 180,20
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Produkttyp U-0521, 98 %
Form Fest
InChI-Schlüssel VDQLKIBLTMPAHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
IUPAC-Name 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
Assay 98%