Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Universal Fitzmill Transfer Sleeve with Window
GREENER_CHOICE
Universal Fitzmill Transfer Sleeve with Window
Marke:  Keystone Cleanroom Products FITZTWWWBL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17728427
  • 5420.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Innenhülse und atmungsaktiver Außenschürze, um sicherzustellen, dass das Produkt präzise in den Behälter befördert wird, während die Staubbildung oder das Zurückblasen minimiert wird, die bei der Verwendung von Fassauskleidungen aus Kunststoff als Verbindung auftreten können
  • Die Hülsen sind Einwegartikel, aber robust genug, um als spezielle Hülsen für ein bestimmtes Produkt viele Male wiederverwendet zu werden, bevor sie weggeworfen werden müssen
  • Das Blickfenster ermöglicht es den Arbeitern, den Transferprozess zu überwachen, ohne das Risiko einer Kontamination oder des Einatmens von Pulver einzugehen
  • Einzeln in Polybeuteln verpackt und zur einfachen Identifizierung beschriftet
  • Einfache Installation durch eine Person: Keine Werkzeuge erforderlich, mit verstellbarem Gummi-Roping und Cinch-Verschluss für einen sicheren Sitz
  • Die Kombination der Materialien ermöglicht eine optimale Ausgasung
  • Minimiert die Verschwendung von Produkten, die unnötig in der Anlage verteilt werden
  • Reduziert die Belastung des Anwenders und die Reinigung des Raums
  • Anti-Static Tyvek™ reduziert das Risiko durch Funken und Explosionen
  • Eliminiert den Bedarf an Wäschen, Reinigungsvalidierung und Reparaturen, die bei Stoffhülsen üblich sind
  • Das Gewebe ist reißfest und durchstichfest
  • Hergestellt und verpackt in einer ISO-6-Reinraumumgebung
Spezifikation
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung (COC)
Zylinderschloss
Pulvertransfer
1422A Tyvek
30 in.
46 in.
Einweg-Transferhülse für 55 Gal.-Fass
Weiß
55 Gallon Drum
7 x 12 in. (Fenster)
76 cm
117 cm