Learn More
DuPont™ Sterile Tyvek™ IsoClean Überziehstiefel
Use overboots in cleanroom class ISO 5 and higher environments to maintain quality. Sterile Tyvek™ IsoClean Overboots have a reinforced seam and repel water-based liquids and aerosols. Clean laundered and gamma-sterilised.
271.19 CHF
Spezifikation
Material Tyvek
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Sohlenart Rutschfest
Saumtyp Reinforced seam protection
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke dimSize Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimSize Preis Menge & Verfügbarkeit  
15483123
Unterlagen ansehen
DuPont™
D14246800
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15493123
Unterlagen ansehen
DuPont™
D14246825
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Tyvek™ IsoClean
  • Sterile overboot in white
  • Fixation ties
  • Tunnelled elastics at ankles and gripper slip-retardant full sole
  • Composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort
  • Permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols
  • Offers an excellent barrier against fine particles and fibers (down to micron in size) and is ultra-low-linting
  • Silicon non-added
  • Garments and accessories made of Tyvek™ IsoClean are used in the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing and electronics industries, as well as in other critical or controlled environments
Disposable Overboots
  • This accessory is not CE certified as chemical protective clothing
  • Clean laundered and gamma-sterilised
  • Suitable for use in cleanroom class ISO 5 and higher
  • Sterility assurance level (SAL) of 10-6
  • Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
  • Full traceability on all sterilized apparel with certificates of sterility available
Spezifikation
Spezifikation
Tyvek
Single-use
Reinforced seam protection
Weiß
Rutschfest
100