Learn More
DuPont™ Laborkittel Modell Tyvek™ PL30
Besserer Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel mit Kragen gewährleisten eine ausgezeichnete Abdichtung gegenüber feinen Partikeln und Fasern, sind extrem fusselarm und mit einer antistatischen Beschichtung versehen.
Marke: DuPont™ D13396050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Abgesteppte innere Säume
- 3 Taschen und 5 Druckknopfverschlüsse
- Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte
- Für ein optimales Gleichgewicht aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Extragroß | |
Weiß | |
Ja | |
3 | |
Gerade geschnitten | |
Pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten |
HDPE (Polyethylen hoher Dichte) | |
5 Druckknöpfe | |
Chemische Resistenz | |
Genäht (innenliegend) | |
PPE-Kategorie, antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
The user should make the risk assessment to determine the protection required.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur