Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing provides an excellent barrier from microbial contamination
Marke: Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
- Hergestellt aus DuPont Tyvek™ und einer flexiblen Polyester-Folie, die autoklaviert werden kann
- Die Schläuche sind fusselfrei, extrem widerstandsfähig, feuchtigkeits- und durchstechfest
- Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
- Die klare Folienseite ist besonders durchsichtig, strapazierfähig und widerstandsfähig
- aufgebracht auf einem sauberen Kunststoffkörper, um die mögliche Einführung von Cellulosepartikeln zu minimieren
- Sollte mit einem validierbaren Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät verschlossen werden. Kann bei Bedarf mit Klebeband verschlossen werden.
- Beim Öffnen der abziehbaren Siegel entstehen keine Feinstaubpartikel in der Luft
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Abziehbare Versiegelungen ermöglichen eine einwandfreie aseptische Methode und die Präsentation von sterilisiertem Inhalt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Heißsiegel oder Klebeband | |
Dampfsterilisierung | |
500 ft x 12 in |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Weiß | |
HDPE |