Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Slip-retardant Shoe Cover
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Beschreibung
- Gripper™ Sohlen bieten verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit
- Liefer eine optimales Gleichgewicht von Schutz, Dauerhaftigkeit und Komfort. li>Geeignet für den Gebrauch in Reinräumen der GMP-Klasse C/D (ISO-Klasse 6-9)
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Groß |
Farbe | Weiß |
Sterilität | Nicht steril |
Modell | IC451S00 |
Saumtyp | Umgestochen |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126 |