Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Fitzmill Transfer Sleeves with Breather Panel Top
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fitzmill Transfer Sleeves with Breather Panel Top assist in the transfer of powders used during production.
4560.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Einweg-Transferhülse für Fass
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulvertransfer
Material Polypropylene, 1422A Tyvek
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Breite (metrisch) Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Breite (metrisch) Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17708427
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
FITZTWPPBL30
40 in. 102 cm Zylinderschloss
4560.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17798417
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
FITZTWPPBL
46 in. 117 cm Zylinderschloss
4560.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17718427
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
FITZTWPPNC
46 in. 117 cm Tie-Off
4560.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Designed with an inner sleeve and a breathable outer skirt to ensure that the product is moved precisely into the receptacle, while minimizing the dusting or blowback that can occur when using plastic drum liners as the connection
  • Sleeves are disposable, but rugged enough to be used as dedicated sleeves for a particular product and re-used many times before discarding
  • Individually poly bagged and labeled for easy identification
  • Simple, One Person Installation: no tools required with adjustable rubber roping and cinch closure for a secure fit
  • Combination of materials allows for optimal outgassing
  • Minimizes waste by product being unnecessarily dispersed throughout the facility
  • Reduces operator exposure and room cleaning
  • Anti-Static Tyvek™ reduces sparking and explosion risks
  • Eliminates the need for laundering, cleaning validation, and repairs that are common with cloth sleeves
  • Fabric resists tearing and punctures
  • Manufactured and packaged in an ISO-6 Cleanroom Environment
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-Transferhülse für Fass
Weiß
Polypropylene, 1422A Tyvek
76 cm
Konformitätsbescheinigung (COC)
Pulvertransfer
30 in.