Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Protect your filling needles from accidental touching after they are removed from the primary sterilization packaging. These filling needle bags stay in place via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically removed with forceps after the filling needles are set in place, without having to cut, or remove particulate generating autoclave tape.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0308D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17780368
  • 3670.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
710 mL
Kordelzug
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
8 x 3 in.
20,3 cm
7,6 cm
24 oz.
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
8 in.
3 in.