Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 J
290.86 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Tyvek™ 800J-Kleidungsstücke vereinen die Beständigkeit gegen anorganische Chemikalien auf Wasserbasis mit niedriger Konzentration (auch unter Druck) mit der Festigkeit und Haltbarkeit von Tyvek™ dank einer innovativen Stofftechnologie und einem verbesserten Bekleidungsdesign. Die Tyvek™ 800J Overalls wurden nach unseren höchsten Standards entwickelt und sind weich, bequem und leicht, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Sie sind jetzt mit versäuberten und versiegelten Nähten erhältlich, die die Leistung von Typ 3/4/5/6 Kleidungsstücken bieten, die gemäß den Standards gegen unter Druck stehende Flüssigkeiten, schwere flüssige Aerosole und luftgetragene Feststoffpartikel getestet wurden. Die Overalls bieten eine effektive Barriere gegen viele anorganische Chemikalien auf Wasserbasis in niedriger Konzentration und Partikeln (bis zu 1.0 Mikrometer) und sind ölabweisend. Tyvek™ 800J Overalls eignen sich für Anwendungen wie industrielle Reinigung, chemische Verpackung und Umverteilung, Abfallbehandlung und -entsorgung sowie für den Umweltschutz. Tyvek™ 800J Typ3/4/5/6 Overalls bieten die folgenden Sicherheits- und Komfortvorteile:
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
- Schutz gegen infektiöse Erreger (EN 14126) einschließlich Resistenz gegen Penetration durch Blut und Körperflüssigkeiten mit synthetischem Blut (ISO 16603) und Resistenz gegen Penetration durch über Blut übertragene Krankheitserreger unter Verwendung von Phi-X174 Bakteriophagen (ISO 16604)
- EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Gewebe und Nähte bieten eine chemische Permeationsbarriere für anorganische Chemikalien auf Wasserbasis mit geringer Konzentration
- Versäuberte und versiegelte Nähte für mehr Schutz und Festigkeit
- Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an die Gesichtsmaske
- Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
- Elastische Daumenschlaufen halten die Ärmel in ihrer Position
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Größe | 2XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Tyvek™ |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Daumenschlaufe, Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | Elastisch |
Verschlusstyp | Frontreißverschluss mit Klappe |