Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall
886.98 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
3XL
Farbe:
Blau
Grün
Beschreibung
- Robust und leicht
- 3-teilige Kapuze für optimalen Halt an Kopf und Gesicht beim Drehen
- Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
- Extrem fusselarm und antistatisch behandelt
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Produkttyp | Hooded Coveralls |
Größe | S |
Material | HDPE |
Farbe | Blau |
Taillenform | Elastic |
Knöchelform | Elastic |
Stulpenform | Elastic |
Verschlusstyp | Zipper with Storm Flap |
Saumtyp | Genäht |
Widerstand | Abrasion |