Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall
Click to view available options
Größe:
S
3XL
Farbe:
Blau
Grün
Beschreibung
- Robust und leicht
- 3-teilige Kapuze für optimalen Halt an Kopf und Gesicht beim Drehen
- Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
- Extrem fusselarm und antistatisch behandelt
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
Größe | S |
Material | HDPE |
Farbe | Grün |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastic |
Hood Type | 3-teilig |
Verschlusstyp | Zipper |
Saumtyp | Genäht |