Learn More
Tyrphostin C15, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446799
Click to view available options
Menge:
10 mg
Ein selektiver ErbB2-Hemmer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyrphostin C15
CAS 149092-50-2
Farbe Gelb bis orange
Summenformel C19H15N3O3S2
MDL-Nummer MFCD01074971
Menge 10 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym tyrphostin ag 825, tyrphostin c15, 4-hydroxy-3-methoxy-5-benzothiazolylthiomethyl benzylidenecyanoacetamide, 5-benzothiazol-2-yl thiomethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylidenecyanoacetamide, 2e-3-3-1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl methyl-4-hydroxy-5-methoxyphenyl-2-cyanoprop-2-enamide, tocris-1555, biomolki_000008, biomolki2_000018, bmk1-b8, tyrphostin ag
InChI-Schlüssel KXDONFLNGBQLTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(C=C(C#N)C(N)=O)=CC(CSC2=NC3=CC=CC=C3S2)=C1O
IUPAC-Name 3-{3-[(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)methyl]-4-hydroxy-5-methoxyphenyl}-2-cyanoprop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 397.47
PubChem CID 6091659
ChEBI CHEBI:75405
Formelmasse 397.47
Physikalische Form Pulver