Learn More
Tyrphostin B42, ≥ 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454259
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Ein Proteinkinase-Inhibitor
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Tyrphostin B42 wird in akuten lymphoblastischen Leukämiestudien verwendet, bei denen berichtet wurde, dass die Verbindung JAK2 aus B-Zellvorstufen hemmt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO oder Ethanol
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134036-52-5
Summenformel C17H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 294.31
MDL-Nummer MFCD00236452
InChI-Schlüssel TUCIOBMMDDOEMM-ZSOIEALJSA-N
Synonym 2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-phenylmethyl-2-propenamide, 2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-benzyl-2-propenamide, z-n-benzyl-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enamide, 2z-n-benzyl-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enamide
PubChem CID 5353441
IUPAC-Name (Z)-N-Benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyrphostin B42
Schmelzpunkt 216°C to 220°C
Farbe Grün-gelb
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO or ethanol
Formelmasse 294.31
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver