Learn More
Brady™ X10 ECON BUMPER SLIDE IN (10PCS)
Dieser selbstklebende Kantenschutz schützt die Ecken und Kanten mit Stoßdämpfern.
Marke: Brady™ 225023
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Sicherheitsstoßfänger
- Stoßdämpfer aus Zellstoff-Thermoplast
- Doppelte Funktion: weist auf gefährliche Situationen hin und federt einen Aufprall besser ab
Spezifikation
10/Packung | |
Self-adhesive Safety Bumpers - Sleeve (b) | |
Weist auf gefährliche Situationen hin und dämpft Stöße. | |
Sicherheitsstoßfänger | |
Zellulärer Thermoplast |
25.98 in. | |
Gelb, schwarz | |
28 mm | |
1.1 in. | |
0,66 m |