Learn More
Brady™ BUMPING B YL/BL
Deutlich sichtbarer Kantenschutz aus Polyurethan-Schaum
Marke: Brady™ 225015
Additional Details : Gewicht : 0.67000kg
Beschreibung
- Kantenschutz
- Aus Polyurethan-Schaum
- Flexibel, Optimaler Stoßdämpfer
- Deutlich sichtbarer langnachleuchtenden Streifen
- In 3 Farben erhältlich: Schwarz, Gelb auf Schwarz, langnachleuchtend auf Schwarz
- 3 Modelle und 1 Eckverbindung verfügbar
Spezifikation
Je 1 | |
Safety Bumpers - Yellow/Black | |
1.57 in | |
Sicherheitsstoßfänger | |
Polyurethan |
39.4 in. | |
Gelb, schwarz | |
Warnt vor potenziellen Gefahren oder trägt zur Vermeidung von Verletzungen bei | |
40 mm | |
1 m |