missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tygon™ Microbore-Schläuche ohne DEHP

Für die intravenöse oder intraarterielle Infusion sowie andere chirurgische und Krankenhausanwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Nicht-DEHP Microbore-Schläuche sind starr genug für die einfache Handhabung, aber weich genug, um Probleme mit Durchstechen zu reduzieren.

460.00 CHF - 610.00 CHF

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI., ohne DEHP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -35 °C
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15137044
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06420-01
0,25 mm 0,76 mm
460.00 CHF
150 Meter
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15187044
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06420-03
0,76 mm 2,29 mm
533.00 CHF
150 Meter
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15197044
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06420-05
1.27 mm 2.29 mm
610.00 CHF
150 Meter
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Knickfest durch hohe Steifigkeit
  • Erfüllt die Kriterien der USP-Klasse VI
  • Kompatibel mit Blut
  • Klar, mit einer glasähnlichen glatten Innenbohrung
  • Geringere Flexibilität für Sauganwendungen
  • REACH-konform
  • Thermoplastisch
Spezifikation

Spezifikation

Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI., ohne DEHP
-35 °C
Durchscheinend
85 °C
Autoklavierbar
Steril
Flexibel
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt