Learn More
Saint Gobain Life Sciences X12 TYGON TUBING E3603 2 STOPS 0.57*2.37*381
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche mit Konfiguration mit zwei Stoppern eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070534-24-ND
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
FDA, NSF, 3-A, erfüllt Anforderung der USP-Klasse VI, NSF, 3-A, USP Class VI | |
0,11 in. | |
Tygon R3607 | |
4.49 mm | |
10 m | |
0.85 mm | |
-50 °C | |
Kristallklar | |
Flexibel | |
Pumpenschlauch |
Violett/Weiß | |
2.79 mm | |
0,18 in. | |
32.8 ft. | |
0,03 in. | |
Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden | |
Je 1 | |
55 (Shore A) | |
74 °C |