Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ TWISTER Erweiterungsgerät
Erweiterungsgerät für bestehende TWISTER Aufbauten
Marke: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0020112621
Additional Details : Gewicht : 0.66000kg
Beschreibung
- Lieferung ohne Netzteil und ohne Zubehör
- Bitte prüfen Sie, ob die Leistung des derzeit genutzten Netzteils ausreicht, um die geplante Anzahl von TWISTER Geräten zu versorgen.
- Bis zu 2 Geräte: Netzteil aus TWISTER Set 1 oder TWISTER Set 2
- 2 bis 4 Geräte: TW. PWR.1 oder Netzteil aus TWISTER Set 3 oder TWISTER Set 4
- 4 bis 30 Geräte: TW.PWR.2
Spezifikation
100 bis 3000 U/min | |
Glas | |
Rechteckig | |
10 W | |
Universal | |
Aluminium | |
Ja |
1 | |
LED | |
24 V | |
124 mm | |
IKA™ TWISTER Rühreinheit | |
Touchtaste |