Learn More
Organischer Multi-Elemente-Standard mit zwölf Komponenten je 200 μg/ml Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke:  Spectracer CM 1122
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12994275
  • 861.00 CHF / 10 Milliliter
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Lösung mit zwölf Komponenten
Ampulle
Standardlösung für organische Mehrkomponenten
2-Chlorphenol, 2-Methylphenol, 2-Nitrophenol, 2,4-Dichlorphenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4,5-Trichlorphenol, 2,4,6-Trichlorphenol, 4-Chlor-3-Methylphenol, 4-Methylphenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorphenol, Phenol
Flüssig
200 μg/ml jeder Komponente
10 ml
1230
Methanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Standard solution 12 Components in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.