Learn More
Tween™ 80 (Polysorbat), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 9005-65-6 |
Siedepunkt | ∼100°C (1013 hPa) |
Schmelzpunkt | -21°C |
Dichte | 1.062 g/cm³ (20°C) |
Summenformel | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
MDL-Nummer | MFCD00082107 |
Menge | 500 mL |
Flammpunkt | >149°C |
InChI-Schlüssel | HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |