Learn More
MP Biomedicals™ Tween™ 80, MP Biomedicals™
Tween™ 80 wird häufig in einer Reihe biochemischer Anwendungen verwendet.
Marke:  MP Biomedicals™ 02194725.1
36.77 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11441981
  • 38.70 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Tweens™ sind eine Reihe nichtionischer Tenside, die aus Sorbitanestern gewonnen werden.
  • Sie sind wasserlöslich oder wasserdispergierbar, unterscheiden sich aber stark in ihrer organischen Löslichkeit und ihrer Öllöslichkeit.
  • Werden als Öl-in-Wasser-Emulgatoren in Pharmazeutika, Kosmetika, Reinigungsmitteln usw. verwendet
  • Polysorbat20 ist ein nichtionisches Tensid, das aus Sorbitanester gewonnen wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tween™ 80
Polyoxyethylenesorbitan Monooleat; POE (20) Sorbitan-Monooleat; Polyethylenglykol-Sorbitan-Monooleat; Polysorbat 80
Flüssig
100 mL
9005-65-6
Bei Raumtemperatur lagern
Selektive Proteinextraktion; Isolierung von Zellkernen aus Säugetierzelllinien
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tween 80, cell culture reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tween 80