Learn More
Thermo Scientific™ TV-860 vertikaler Rotor
Mit dem Thermo Scientific™ TV-860 vertikalen Rotor verarbeiten Sie Proben mit 60.000 U/min.
Marke: Thermo Scientific™ 53289
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ TV-860 vertikalen Rotor verarbeiten Sie Proben mit 60.000 U/min.
Empfohlen für:Großvolumige isopyknische und Rate-Zonal-Trennungen.
Spezifikation
TV-860 vertikaler Rotor | |
Vertikalrotor | |
340.596 × g | |
84,7 mm | |
25,2 | |
25 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
289.325 × g |
Titan | |
8 x 35 ml | |
60.000 U/min | |
59,2 mm | |
97 mm | |
25,1 lb. (11,4 kg) | |
0° | |
238.055 × g |