Learn More
Honeywell™ Turboshield Visier
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Unbeschichtet
Beschreibung
- 50 % zusätzlicher Kinnschutz im Vergleich zu herkömmlichen Visieren sorgt für ein sicheres Gefühl bei der Bedienung, ohne sperrige Zubehörteile
- Mit dem neuen Turboshield-Gesichtsschutzsystem lassen sich Visiere einfach mit einem Druckknopfverschluss entfernen.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA: 2, EG-Zertifikat: C1519.2HON, EC-Bescheinigung: C1519.2HON, EN 166, EN 169, EN 170, EN 172 |
Linsenbeschichtung | Unbeschichtet |
Beschreibung | Dielektrisch |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kopfbedeckung Turboshield |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeigneter Gesichtsschutz für die meisten Anwendungen in Innenräumen |
Lens Material | Polycarbonat |