Learn More
Wolframdraht, platinbeschichtet, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
204.00 CHF - 822.98 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten wire, platinum coated
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
MDL-Nummer MFCD00011461
Partikelgröße thickness 5 Micron
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11336888
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013630.G1
1 m
204.00 CHF
1 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11326888
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013630.G5
5 m
822.98 CHF
5 Meter
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Tungsten wire, platinum coated
0.25mm (0.01 in.) dia.
MFCD00011461
thickness 5 Micron
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen