Learn More
Wolframdraht, verchromt, min. 1.8 mm (0.07 in.) Durchmesser, W 96.5+ %, Cr 99.888 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Verdampfungsquelle, Kontakte und Beschichtungen
49.00 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten wire, chromium plated |
---|---|
Hinweise zum Prozentgehalt | W ≥96,5 %, Cr 99,888 % (Metallbasis) |
MDL-Nummer | MFCD00011461 |
Form | Draht |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11319457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
10 cm |
49.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15413765
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
5 x 10 cm |
103.00 CHF
10 Zentimeter |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15423765
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041040.D@ |
10 x 10 cm |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Evaporation source, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Tungsten wire, chromium plated | |
W ≥96,5 %, Cr 99,888 % (Metallbasis) | |
MFCD00011461 | |
Draht |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only