Learn More
Wolframdraht, 1.6 mm (0.063 in.) Durchmesser, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten wire |
Namenshinweis | 1.6mm (0.063 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 5 m |
Reinheit (%) | 99.95% |
Gewicht | ≈38.8g/m |
Form | Draht |