Learn More
Wolframstab, 5.0 mm (0.20 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten rod |
Namenshinweis | 5.0mm (0.20 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 50 cm |
Reinheit (%) | 99.95% |
Gewicht | ≈3.7g/cm |
Form | Stange |