Learn More
Wolframpulver, -22 Mesh, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten powder |
Farbe | Grau |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 2.5 g |
Reinheit (%) | 99.999% |
Güte | Puratronic™ |
Netzgröße | −22 Mesh |
Form | Pulver |