Learn More
Wolfram-Gaze, 30 Mesh gewebt aus Draht mit 0.1018 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten gauze |
Namenshinweis | Woven from 0.1018mm (0.004 in.) dia. wire |
Menge | 300 x 300 mm |
Netzgröße | 30 Mesh |
Form | Drahtgewebe |