Learn More
Wolfram-Gaze, 30 Mesh gewebt aus Draht mit 0.1018 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305227
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten gauze
Namenshinweis Woven from 0.1018mm (0.004 in.) dia. wire
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 30 Mesh
Form Drahtgewebe