Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Röhrendiffusor für LED Ringlicht
Röhrendiffusor für LED Ringlichter der VisiLED und EasyLED Produktreihe
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400590
Artikelnummer. 17853438
  • 257.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Diffusor vereint die Vorteile von Lichtkuppeln und herkömmlichen Diffusoren
  • Verhindert LED-Reflexionen
  • Vermeidet störende Reflexionen, wenn die Oberflächen von undurchsichtigen Proben mit Auflicht betrachtt werdenn
  • Freier Zugang zur Probe im Vergleich zu Lichtkuppeln
  • Diffuseres Licht im Vergleich zu anderen herkömmlichen Diffusoren
  • Die kompatiblen Ringlichter sind: * EasyLED Ringlicht P/N 600 200 * EasyLED Ringlicht EasyLED Ringlicht Plus P/N 600 300 * S80-25 und S80-55 Ringlichter aus der VisiLED-Reihe (400225 und 400255), aber nur die ab August 2023 hergestellten Ringlichter
  • Für VisiLED Ringlichter muss der Controller separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Tubular Diffuser
Vielfältige Aufgaben von biowissenschaftlichen bis zu industriellen Anwendungen
EasyLED Ring light (600 200), EasyLED Ringlight Plus (600 300), VisiLED range S80-25 and S80-55 Ringlights (400225 and 400255) manufactured from August 2023