Learn More
BRAND™ Saugschlauch für CellCulture™ Einheit
Aus Silikon hergestellt. Zur Verwendung mit Zellkultur™-Einheit.
Marke:  BRAND™ 25962
16.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10653761
  • 19.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Silikon hergestellt
  • Zur Verwendung mit Cell-Culture™ Einheit
  • Länge: 2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon
2 m
cell-culture™ Einheit
Je 1 x