Learn More
Fisherbrand™ Schläuche für Peristaltikpumpen, ICP-Pumpen und Verteiler
Die Schläuche mit zwei Stopps sind zur einfachen Größenbestimmung farbcodiert
27.00 CHF - 33.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Accu-Rated™ PVC
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16 in.
Gesamtlänge (metrisch) 41 cm
Zur Verwendung mit Peristaltic and ICP pump and manifold
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
17438862
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14-190-514
Violett/Schwarz 2.29mm
27.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16409290
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14190511
Blau/Blau 1,65mm
33.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16675364
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14190513
Violett/Violett 2,06mm
33.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16685364
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14190515
Violett/orange 2,54mm
33.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Two-stop tubing is color coded for easy size identification
Accu-Rated PVC
  • Große Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Moderate chemische Beständigkeit
Solva
  • PVC-basierte Verbindung mit höherer Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Kerosin und viele aromatische Kohlenwasserstoffe
  • Flexibel, durchscheinend, gelb
Bestellinformation
Supplied in 16 in. (41cm) lengths
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
16 in.
Peristaltic and ICP pump and manifold
-58 °F
Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
165°F
Pumpenschlauch
Accu-Rated™ PVC
41 cm
Peristaltikpumpe, ICP-Pumpe und Verteiler
-50 °C
Flexibel
74 °C