Learn More
Palintest™ CSB-Küvettentest, Küvetten, quecksilberfrei
Dieses quecksilberfreie CSB-Reagenzröhrchen eignet sich ideal für die Messung von Proben mit niedrigem Chloridgehalt, wie z. B. chemischer Sauerstoffbedarf (CSB).
102.00 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proben mit niedrigem Chloridgehalt wie bei Ermittlung des CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometer oder UV-Vis-Spektralfotometer |
Enthält | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |
Anzahl Tests | 25 |
Typ | COD-Reagenzglas |
Produktcode | Marke | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11938437
|
Palintest™
PL450 |
0 bis 150 mg/l |
102.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11923727
|
Palintest™
PL456 |
0 bis 20000 mg/l |
191.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Quecksilberfreies CSB-Reagenzglas für die Messung von Proben mit niedrigem Chloridgehalt, wie z. B. Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
- Zur Verwendung mit Photometern oder UV-Vis Spektralphotometern
- Typ: CSB-Reagenzröhrchen
- Bereich: 0 bis 150 mg/l
Spezifikation
Proben mit niedrigem Chloridgehalt wie bei Ermittlung des CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | |
COD-Reagenzglas |
Photometer oder UV-Vis-Spektralfotometer | |
25 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- COD 150 Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, silver sulphate, potassium dichromate