Learn More
TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Tube Racks
Manufactured from polypropylene for strength and durability. TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Tube Racks are designed for 15/50mL TPP™ TubeSpin™ Bioreactor tube.
Marke:  TPP™ 99017
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12550537
  • auf Anfrage / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Manufactured from polypropylene for strength and durability. TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Tube Racks are designed for 15/50mL TPP™ TubeSpin™ Bioreactor tube.
  •  Alphanumeric coding
  • Can be disassembled and stored to save space
  • Fits similarly designed test tubes (15 and 50mL)
  • Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
Tube Rack
Tubes (15 and 50 mL)
10 and 18
209 x 98 x62mm
Ja
Polypropylen
-190°C to +121°C
17.1 mm and 30 mm