Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchenschüttler-Stapelstäbe
Zubehör für die Verwendung mit digitalem Röhrchenschüttler, 120 V und digitalem Röhrchenschüttler, 230 V
Marke: Thermo Scientific™ 88882160
61.09 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Verdoppeln Sie Ihre Kapazität auf einer kompakten Stellfläche, während Sie den Thermo Scientific™ digitalen Röhrchenschüttler mit den Röhrchenschüttler-Stapelstäben verwenden.
Spezifikation
Edelstahl | |
Röhrchenschüttler-Stapelstäbe | |
Digitaler Röhrchenschüttler, 120 V (88882017), digitaler Röhrchenschüttler 230 V (88882018) |
0,8 x 6 cm | |
Plattformtablett (88882158), Röhrchenschüttler-Stapelstäbe (88882160), verschiedene Röhrchen | |
4 Stapelstäbe für den Einbau des zweiten Röhrchenschüttlertabletts |