Learn More
Thermo Scientific™ Dimple Gummimatte für Röhrchenschüttler
Zubehör für die Verwendung mit digitalem Röhrchenschüttler, 120 V und digitalem Röhrchenschüttler, 230 V
Marke: Thermo Scientific™ 88882159
43.12 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Mit dem digitalen Röhrchenschüttler von Thermo Scientific™ können Sie bei der Verwendung dieses Zubehörs gelassen sein.
Spezifikation
Röhrchen | |
32,3 x 13,3 cm (12,7 x 5 in.) | |
Röhrchenschüttler-Stapelstäbe (88882158), Röhrchenschüttler-Stapelstäbe (88882160), verschiedene Röhrchen | |
7 |
30 mm | |
Dimple Gummimatte für Röhrchenschüttler | |
Digitaler Röhrchenschüttler, 120 V (88882017)Digitaler Röhrchenschüttler, 230 V (88882018) |