Learn More
SPEX Certiprep™ Röhrchenhalter
Dicker, robuster Schaumstoffblock, der 6 Standard-50 ml-Röhrchen im Homogenisator MiniG von SPEX SamplePrep fasst.
Marke: SPEX Certiprep™ 1686-SSP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuster Schaumstoffblock, der die Probenröhrchen sicher in der verstellbaren 1690er-Klammer für den 1600 MiniG fixiert.
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von 6 Proben.
Spezifikation
50 ml | |
6 Magazine | |
6 Packungen |
1690 verstellbare Klammer für das 1600 MiniG | |
Schaumstoffblock |