Learn More
Eppendorf™ Röhrchenhalter 5/15 ml, für 8 konische 5/15 ml-Röhrchen
Mischen Sie Ihre Proben vollständig und zuverlässig mit dem Eppendorf MixMate. 96- und 384-Well-Platten und Reaktionsröhrchen werden mit der 2DMix-Control-Technologie sogar im Mikroliterbereich gemischt. Die zusätzliche Vortex-Funktion verfügt über einen 2-Sekunden-Betriebszeitgeber, der die Verarbeitung der nächsten Probe ohne Neustart ermöglicht.
Marke: Eppendorf™ 5353040148
118.45 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
Röhrchenhalter 5/15 ml, für 8 konische 5/15 ml-Röhrchen – Hochgeschwindigkeitsmischer (3.000 U/min) für schnelles und effizientes Mischen kleiner Volumina in allen gängigen Gefäßformaten bis zu 50 ml – 2DMix-Control-Technologie (planarer Mischerumlauf ohne vertikale Bewegung) für kontrolliertes Mischen und reproduzierbare Ergebnisse in Sekunden – Technologie zur Verhinderung von Verschüttung für kontrollierte Mischbewegungen ohne Deckelbenetzung und Kreuzkontamination – 5 verschiedene Röhrchenhalter (0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 30/50 ml, PCR-96-Well-Platten) für hohe Gefäßflexibilität – integrierte ergonomische Vortex-Funktion für verschiedene Gefäßformate für unterschiedliches Mischen von Proben – minimale Übertragung von Hand-/Armvibrationen während des Vortexens (Zertifikat verfügbar) für ergonomische Bedienung (PhysioCare Concept™) – 5 Softkeys mit vordefinierten Standard-Mischparametern für einfache Bedienung – sehr stabil – bleibt auch bei maximaler Mischgeschwindigkeit stationär – flüsterleiser Betrieb zum Vorteil der ArbeitsumgebungSpezifikation
Röhrchenhalter | |
MixMate™ |