Learn More
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen
Geeignet für verschiedene Röhrchen und Anwendungen. Gosselin™ Röhrchenverschlüsse sind in geraden Ausführungen, mit Flügeln, mit Stehrand oder als Schraubverschlüsse erhältlich und werden aus PE-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Gosselin™ BA100-34
85.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11798613
  • 140.00 CHF / 3000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Alle Verschlüsse mit senkrechten Riefen für einen besseren Griff
  • In einem schützenden Beutel aus Polyethylen, der Partikelkontaminationen verhindert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flügelkappe
Grün
Steril
LDPE
3.000 Beutel