Learn More
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen
Geeignet für verschiedene Röhrchen und Anwendungen. Gosselin™ Röhrchenverschlüsse sind in geraden Ausführungen, mit Flügeln, mit Stehrand oder als Schraubverschlüsse erhältlich und werden aus PE-Kunststoff gefertigt.
Marke: Gosselin™ BA100-35
85.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Alle Verschlüsse mit senkrechten Riefen für einen besseren Griff
- In einem schützenden Beutel aus Polyethylen, der Partikelkontaminationen verhindert
Spezifikation
Flügelkappe | |
Gelb | |
Steril |
LDPE | |
3.000 Beutel |