missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ Schlauchklemmen für verstärkte Schläuche
JULABO Schlauchklemmen für verstärkte Schläuche sind für verstärkte Schläuche mit 1,5 Zoll Innendurchmesser (ID) vorgesehen.
Marke: JULABO™ 8970487
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klemmbereich: 40 bis 60 mm
Spezifikation
Klemmbereich: 40 bis 60 mm | |
Verstärkte Schläuche 1,5 in. ID | |
2/Packung | |
6 |