Learn More
Tryptophol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327745
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reaktant für die Herstellung von Inhibitoren der C-terminalen Domäne der RNA-Polymerase II und ihrer Antitumoraktivitäten, Anti-HIV-1-Agenten, Inhibitoren von Protein-Protein-Interaktionen, Partialagonisten des Serotonin5-HT1-A-Rezeptors, Wachstumshormon-Secretagogen, Vaskulärem Endothelial-Wachstumsfaktor-(VEGF)-Inhibitoren, A2B-Adenosin-Rezeptor-Liganden, potenzielle Inhibitoren für die Detoxifizierung des Kreuzungs-Phytoalexin-Brassinin, Interleukin-Inhibitoren und in der Dualen an der Hemmer an der dualen Bindung und für Cholesterinesterase-Hemmer eingesetzt.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung. Löslich in Wasser bei 25° C2749 mg/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-55-6
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.20
MDL-Nummer MFCD00005659
InChI-Schlüssel MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
IUPAC-Name 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
SMILES OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptophol
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Siedepunkt 174°C (2 mmHg)
Flammpunkt 255°C (491°F)
Menge 5 g
Beilstein 125553
Merck Index 14,9798
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%