Learn More
BD X120 TSA 90MM PLATE AGAR
Vorgeplattete, gebrauchsfertige aseptische Medien unterstützen das Wachstum einer Vielzahl von Bakterien und Pilzen. BD Trypticase™ Soja-Agar wird in sterilen 90 mm-Staplerplatten™ geliefert, die mit 10 Platten pro Hülse verpackt sind.
Marke: BD 254086
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BD Trypticase™ Soja-Agar ist ein Universalmedium zur Unterstützung des Wachstums nicht und mäßig anspruchsvoller Mikroorganismen.- Formel (pro 1 l gereinigtem Wasser):
- 15G pankreatischer Aufschluss von Casein
- 5g pankreatischer Aufschluss von Sojabohnen
- 5g Natriumchlorid (NaCl)
- 15 g Agar
- Casein und Sojapeptone liefern organischen Stickstoff, Aminosäuren und längerkettige Peptide.
- Natriumchlorid erhält das osmotische Gleichgewicht aufrecht.
- Nicht empfohlen für die primäre Isolierung von Mikroorganismen aus klinischen Proben
- Kann zur Subkultivierung von Bakterienstämmen verwendet werden, die aus klinischen Proben isoliert wurden, um Reinkulturen zu erhalten.
- Lässt sich auch zur weiteren Differenzierung und Identifikation verwenden.
Spezifikation
Platten bis kurz vor der Verwendung im Dunkeln bei 2 bis 8 °C in ihrer ursprünglichen Verpackung lagern | |
90 mm Stacker™ Platten | |
Manschettenhülle | |
90 mm-Platten |
Agar | |
10 Platten/Schlauch | |
120 Platten |