Learn More
Gibco™ Trypsin (1:250), Pulver
Trypsin (1:250 ), Pulver
Marke: Gibco™ 27250018
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gibco™ Trypsin 1:250 Pulver ist eine bestrahlte, aus Schweinepankreas gewonnene Proteasen-Mischung. Aufgrund seiner stark Protein-spaltenden Wirkung wird es weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellkulturpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet. Wir bieten eine Vielzahl an Gibco™ Trypsin und TrypLE ohne Komponenten tierischen Ursprungs TrypLE™ mit folgenden Merkmalen:Qualitätstest
Gibco™ Trypsin 1:250 wurde auf Endotoxin, Mycoplasma, Bakterien, Pilze und virale Kontamination getestet. Andere Qualitätstests umfassen Multiple Activity-Assays sowie Aschen- und Feuchtigkeitsanalysen.
Dokumentierte Rückverfolgbarkeit
Wir liefern eine ausführliche Dokumentation, damit Sie geltende gesetzliche Vorgaben stets einhalten. Die zu Gibco™ Trypsin verfügbaren Informationen umfassen Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien in der Lieferkette.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Um eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten, packen wir Gibco™ Trypsin an zwei separaten Standorten in Grand Island, NY, USA und Schottland, Großbritannien, um. Beide Standorte erfüllen die cGMP-Fertigungsanforderungen, sind zertifiziert nach ISO 13485 und bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert.
Spezifikation
Kein EDTA | |
Säugetierzellen | |
Adhärente Zellkultur | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Niedrig | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur | |
In-vitro-Bioassay |
Lagerbedingungen: 2–8°C. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
250 X | |
Pulver | |
Kein Phenolrot | |
Securitainer Fläschchen mit Verschluss | |
100 g | |
Schweinepankreas |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Trypsin (1:250), powder
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Trypsin
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur