Learn More
Bollé Safety Tryon Platinum™ Clear Safety Glasses
Click to view available options
Modell:
Tryon
Tryon Überbrille
Beschreibung
- Ultra-Wickelrahmen mit sportlichem Design
- PLATINUM™-Beschichtung
- Koinjizierte PC/TPR-Bügel
- Rutschfeste verstellbare Brücke
- Flex 160°; Bügel
- Das OTG-Modell kann über den meisten rezeptpflichtigen Brillen getragen werden und besitzt ausziehbare Bügel
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166 ft. CE |
Objektivtyp | 2.2 mm, Krümmung 8 |
Linsenbeschichtung | PLATINUM™-Beschichtung |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrille |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die kontinuierliche Arbeit, beständig gegen feine Partikel, Beschlagen, geeignet für Umgebungen mit extrem heißen und kalten Temperaturen |
Rahmenfarbe | Schwarz, blau |
Enthält | 15 mm verstellbarer Nylonriemen und rutschfeste verstellbare Brücke |
Modell | Tryon |
Art des Seitenschilds | FLEX 160 ° koinjizierte PC/TPR-Bügel |