Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (5 μg/μL)
Eine CRISPR Cas9-Proteinvariante mit hoher Wiedergabetreue, die hervorragende Off-Target-Profile aufweist und gleichzeitig die maximale Effizienz bei der Zielbearbeitung gewährleistet.TrueCut™ HiFi Cas9 Protein eignet sich ideal für Anwendungen, die empfindlich auf Ereignisse außerhalb des Zieles reagieren und bei denen eine präzisere Bearbeitung erforderlich ist.
Marke: Invitrogen™ A50577
723.36 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eine CRISPR Cas9-Proteinvariante mit hoher Wiedergabetreue, die hervorragende Off-Target-Profile aufweist und gleichzeitig die maximale Effizienz bei der Zielbearbeitung gewährleistet
- Nahezu vollständige Eliminierung von Off-Target-Ereignissen in allen getesteten Zelllinien, einschließlich Standard, Immun, Primär und Stamm
- Behält die maximale Effizienz der zielgerichteten Bearbeitung im Vergleich zu TrueCut™ Cas9 Protein v2 bei
- Transfektionsbereit mit Elektroporation oder lipidvermittelten Transfektionsreagenzien
- Hergestellt unter strengen ISO-13485-Qualitätsstandards
- Ideal für Anwendungen, die auf Ereignisse außerhalb des Zieles reagieren und bei denen eine präzisere Bearbeitung erforderlich ist
- Eliminiert zeitaufwändige Klonierungsschritte
Erhältlich in zwei Konzentrationen
- 1 μg/μl - Zur Verwendung in Standard-Bearbeitungsszenarien
- 5 μg/μl - Zur Optimierung von Bearbeitungsbedingungen in schwierigeren Szenarien, z. B. in primären oder embryonalen Zellen, Mikroinjektion oder beim Screening mehrerer gRNA-Sequenzen gleichzeitig
- Kundenspezifische Größen oder Konzentrationen bitte anfragen
Spezifikation
5 μg/μl | |
Ja | |
500µ g | |
Flüssig |
≥ 90 % | |
E. coli | |
HiFi Cas9 |